Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302411-5G PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA 119.53 EUR
APOSPC302411-5G APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
Mw: 243.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115833
Číslo CAS: 1735-55-3
OSN: 3261
ADR: 8 III