Tlačiť
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302400-10G PC302400-5G PC302400-1G
APOSPC302400-10GEA 415.16 EUR
APOSPC302400-10G APOSPC302400-5G APOSPC302400-1G
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115835
Číslo CAS: 886496-62-4
OSN: 3265
ADR: 8,III