Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302390-5G PC302390-1G
APOSPC302390-5GEA 168.47 EUR
APOSPC302390-5G APOSPC302390-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06409083
Číslo CAS: 874804-06-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III