Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302385-5G PC302385-10G PC302385-1G
APOSPC302385-5GEA 219.01 EUR
APOSPC302385-5G APOSPC302385-10G APOSPC302385-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115943
Číslo CAS: 886499-44-1
OSN: 3261
ADR: 8,III