Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302377-5G PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA 149.81 EUR
APOSPC302377-5G APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₅F₆NO
Mw: 257.133 g/mol
Teplota tavenia: 166…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973747
Číslo CAS: 53130-46-4