Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302369-1G PC302369-5G PC302369-10G
APOSPC302369-1GEA 155.23 EUR
APOSPC302369-1G APOSPC302369-5G APOSPC302369-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇ClFNO
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832272
Číslo CAS: 1017777-80-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III