Tlačiť
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302365-1G PC302365-5G
APOSPC302365-1GEA 116.16 EUR
APOSPC302365-1G APOSPC302365-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Mw: 236.998 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368092
Číslo CAS: 183065-72-7