Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302364-1G PC302364-5G
APOSPC302364-1GEA 106.15 EUR
APOSPC302364-1G APOSPC302364-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
Mw: 230.183 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832354
Číslo CAS: 1017779-24-6