Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302359-1G PC302359-5G PC302359-250MG
APOSPC302359-1GEA 439.82 EUR
APOSPC302359-1G APOSPC302359-5G APOSPC302359-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₃
Mw: 250.146 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519340
Číslo CAS: 1092460-94-0