Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302353-1G PC302353-5G
APOSPC302353-1GEA 263.57 EUR
APOSPC302353-1G APOSPC302353-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Mw: 259.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519355
Číslo CAS: 1092461-17-0