Tlačiť
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302351-1G PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA 222.71 EUR
APOSPC302351-1G APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₀BrF₃O
Mw: 283.085 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23795340
Číslo CAS: 1431329-69-9
OSN: 1759
ADR: 8 II