Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Mw: 246.183 g/mol
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205655
Číslo CAS: 773131-67-2