Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 223.91 EUR
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Mw: 246.183 g/mol
Teplota tavenia: 202…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205654
Číslo CAS: 773131-66-1