Tlačiť
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302326-1G PC302326-5G
APOSPC302326-1GEA 96.27 EUR
APOSPC302326-1G APOSPC302326-5G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09923910
Číslo CAS: 1000540-50-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III