Tlačiť
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302313-1G PC302313-5G
APOSPC302313-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302313-1G APOSPC302313-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
Mw: 230.183 g/mol
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519311
Číslo CAS: 1092460-62-2