Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302301-1G PC302301-5G
APOSPC302301-1GEA 231.92 EUR
APOSPC302301-1G APOSPC302301-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Mw: 242.555 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660206
Číslo CAS: 886499-09-8
OSN: 3265
ADR: 8 III