Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302285-1G PC302285-5G PC302285-10G PC302285-25G
APOSPC302285-1GEA 263.57 EUR
APOSPC302285-1G APOSPC302285-5G APOSPC302285-10G APOSPC302285-25G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrClF₄
Mw: 291.468 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23795329
Číslo CAS: 1431329-66-6
OSN: 3265
ADR: 8 III