Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302258-1G PC302258-5G PC302258-10G
APOSPC302258-1GEA 139.59 EUR
APOSPC302258-1G APOSPC302258-5G APOSPC302258-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832243
Číslo CAS: 1000542-90-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III