Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302257-1G PC302257-5G
APOSPC302257-1GEA 183.06 EUR
APOSPC302257-1G APOSPC302257-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Mw: 205.177 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832242
Číslo CAS: 400771-42-8