Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302234-1G PC302234-5G PC302234-10G
APOSPC302234-1GEA 155.23 EUR
APOSPC302234-1G APOSPC302234-5G APOSPC302234-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇ClFNO
Teplota tavenia: 53…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832267
Číslo CAS: 1017777-64-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III