Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302213-1G PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA 168.24 EUR
APOSPC302213-1G APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₃
Mw: 250.146 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660259
Číslo CAS: 886501-38-8