Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302208-1G PC302208-5G PC302208-10G PC302208-25G
APOSPC302208-1GEA 43.26 EUR
APOSPC302208-1G APOSPC302208-5G APOSPC302208-10G APOSPC302208-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃NO
Mw: 235.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660250
Číslo CAS: 886500-97-6
OSN: 3276
ADR: 6.1 III