Tlačiť
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302205-1G PC302205-5G PC302205-10G
APOSPC302205-1GEA 124.75 EUR
APOSPC302205-1G APOSPC302205-5G APOSPC302205-10G
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660349
Číslo CAS: 886761-74-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III