Tlačiť
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302204-1G PC302204-5G
APOSPC302204-1GEA 92.93 EUR
APOSPC302204-1G APOSPC302204-5G
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
Mw: 214.166 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660221
Číslo CAS: 886499-69-0