Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 181.45 EUR
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₃
Mw: 250.146 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660209
Číslo CAS: 1261148-97-3