Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302197-1G PC302197-5G
APOSPC302197-1GEA 373.72 EUR
APOSPC302197-1G APOSPC302197-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃NO
Mw: 235.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660312
Číslo CAS: 433938-69-3
OSN: 3276
ADR: 6.1 III