Tlačiť
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302184-1G PC302184-5G
APOSPC302184-1GEA 119.53 EUR
APOSPC302184-1G APOSPC302184-5G
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660334
Číslo CAS: 886761-64-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III