Tlačiť
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Cyanomethyl)-2,4-difluoroanisole
PC302162-1G PC302162-5G
APOSPC302162-1GEA 119.53 EUR
APOSPC302162-1G APOSPC302162-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115909
Číslo CAS: 886498-69-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III