Tlačiť
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302153-1G PC302153-5G
APOSPC302153-1GEA 245.49 EUR
APOSPC302153-1G APOSPC302153-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660320
Číslo CAS: 886503-74-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III