Tlačiť
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302152-5G PC302152-10G PC302152-1G
APOSPC302152-5GEA 164.46 EUR
APOSPC302152-5G APOSPC302152-10G APOSPC302152-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₃FO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115871
Číslo CAS: 886497-44-5
OSN: 1760
ADR: 8,III