Tlačiť
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302150-1G PC302150-5G PC302150-10G
APOSPC302150-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302150-1G APOSPC302150-5G APOSPC302150-10G
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO₂
Mw: 211.233 g/mol
Teplota tavenia: 245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832378
Číslo CAS: 1259957-45-3