Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302149-1G PC302149-5G PC302149-10G
APOSPC302149-1GEA 145.8 EUR
APOSPC302149-1G APOSPC302149-5G APOSPC302149-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Mw: 251.178 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116014
Číslo CAS: 1260004-58-7