Tlačiť
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302144-1G PC302144-5G
APOSPC302144-1GEA 145.8 EUR
APOSPC302144-1G APOSPC302144-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂
Mw: 197.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05227967
Číslo CAS: 603106-28-1