Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302143-1G PC302143-5G PC302143-10G
APOSPC302143-1GEA 145.8 EUR
APOSPC302143-1G APOSPC302143-5G APOSPC302143-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Mw: 251.178 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115997
Číslo CAS: 1259992-93-2