Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302142-1G PC302142-5G
APOSPC302142-1GEA 145.8 EUR
APOSPC302142-1G APOSPC302142-5G
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₃
Mw: 213.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05227943
Číslo CAS: 603105-73-3