Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302141-1G PC302141-5G PC302141-10G
APOSPC302141-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302141-1G APOSPC302141-5G APOSPC302141-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Mw: 251.178 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115998
Číslo CAS: 1215491-31-8