Tlačiť
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302139-1G PC302139-5G PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302139-1G APOSPC302139-5G APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Mw: 217.625 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116027
Číslo CAS: 7731-00-2