Tlačiť
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302138-1G PC302138-5G PC302138-10G
APOSPC302138-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302138-1G APOSPC302138-5G APOSPC302138-10G
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈ClF₂NO₂
Mw: 235.615 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116006
Číslo CAS: 1260006-14-1