Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302136-1G PC302136-5G PC302136-10G
APOSPC302136-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302136-1G APOSPC302136-5G APOSPC302136-10G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Mw: 251.178 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115999
Číslo CAS: 1043500-58-8