Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302133-1G PC302133-5G
APOSPC302133-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302133-1G APOSPC302133-5G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂
Mw: 197.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116029
Číslo CAS: 1259965-62-2