Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302132-1G PC302132-5G PC302132-10G
APOSPC302132-1GEA 148.61 EUR
APOSPC302132-1G APOSPC302132-5G APOSPC302132-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Mw: 251.178 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115995
Číslo CAS: 439587-15-2