Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302131-1G PC302131-5G PC302131-10G
APOSPC302131-1GEA 194.67 EUR
APOSPC302131-1G APOSPC302131-5G APOSPC302131-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Mw: 251.178 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116000
Číslo CAS: 1259993-82-2