Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302130-1G PC302130-5G PC302130-10G
APOSPC302130-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302130-1G APOSPC302130-5G APOSPC302130-10G
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Mw: 217.625 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116005
Číslo CAS: 603940-86-9