Tlačiť
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302129-1G PC302129-5G
APOSPC302129-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302129-1G APOSPC302129-5G
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Mw: 217.625 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660212
Číslo CAS: 1259958-87-6