Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302128-1G PC302128-5G PC302128-10G
APOSPC302128-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302128-1G APOSPC302128-5G APOSPC302128-10G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Mw: 267.632 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660185
Číslo CAS: 64134-20-9