Tlačiť
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302127-1G PC302127-5G PC302127-10G
APOSPC302127-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302127-1G APOSPC302127-5G APOSPC302127-10G
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Mw: 217.625 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660324
Číslo CAS: 754152-25-5