Tlačiť
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302122-1G PC302122-5G PC302122-10G
APOSPC302122-1GEA 194.67 EUR
APOSPC302122-1G APOSPC302122-5G APOSPC302122-10G
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈Cl₂FNO₂
Mw: 252.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660184
Číslo CAS: 1259982-14-3