Tlačiť
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302105-1G PC302105-5G
APOSPC302105-1GEA 198.68 EUR
APOSPC302105-1G APOSPC302105-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅ClF₄O
Mw: 228.571 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23795333
Číslo CAS: 1431329-65-5