Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302089-1G PC302089-5G
APOSPC302089-1GEA 280.79 EUR
APOSPC302089-1G APOSPC302089-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅ClF₄O
Mw: 228.571 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23795328
Číslo CAS: 1431329-79-1