Tlačiť
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302073-1G PC302073-5G
APOSPC302073-1GEA 79.71 EUR
APOSPC302073-1G APOSPC302073-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₅F₇O
Mw: 262.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258672
Číslo CAS: 1017778-42-5